Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ StripWell TOP10 Chemically Competent E. coli
Artikelnummer. 10276592
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Platte
10 Platten
5 Platten
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10276592 5 Platten 1 Stück
10656313 1 Platte 1 Stück
10709384 10 Platten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10276592 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C409605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4985.00 CHF
    4835.65 CHF / 480 Reaktionen
    Sparen 149.35 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermöglicht eine schnelle Transformation im praktischen 96-Well Format
MultiShot StripWell TOP10 chemisch kompetente E. coli verfügt über eine Transformationseffizienz von > 1 x 108 KBE/μg mit Kontrollplasmid-DNA. MultiShot StripWell TOP10 chemisch kompetente Zellen sind in einer 96-Stripwell-Platte (50 μl-Aliquoten) verpackt, um die Transformation von Bakterien mit mittlerem und hohem Durchsatz zu vereinfachen.
  • Flexibel – entwickelt für die Klonierung mit mittlerem bis hohem Durchsatz
  • Kompatibel mit genomischer DNA – die mcrA-Mutation unterstützt die effiziente Transfektion methylierter DNA
  • Praktisch: Das lacZΔM-15 Allel ermöglicht ein schnelles Blau-Weiß-Screening von Transfektanten auf Platten, die X-Gal oder Bluo-Gal enthalten
  • Effizienz: Die endA1-Mutation reduziert die Aktivität der Endonuklease und verbessert so die Ausbeute an Plasmid-DNA
  • Zuverlässig: Die recA1-Mutation reduziert unerwünschte Rekombination
Für andere Transformationsoptionen mit hohem Durchsatz wählen Sie MultiShot formatierte kompetente Zellen oder wenden Sie sich für Informationen zu benutzerdefinierten Formatierungsoptionen an den Kundendienst.
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom F'-Episom fehlt
Verbessert die Plasmidqualität Ja
Klonierung methylierter DNA Ja
Transformationsleistungsgrad Mittlere Effizienz (10^8–10^9 cfu⁄µg)
Inhalt und Lagerung MultiShot™ StripWell TOP10 Kits mit chemisch kompetenten Zellen umfassen 96-Well-Stripwell-Platten, 2 x 15 ml S.O.C.-Medium und pUC19-Kontrollplasmid. MultiShot™ Kits mit chemisch kompetenten Zellen umfassen fünf 96-Well-Mikrotiterplatten, 5 x 15 ml S.O.C.-Medium und pUC19-Kontrollplasmid. Alle Zellen bei -80 °C lagern. S.O.C.-Medium bei +4 °C lagern. Plasmid bei -20 °C lagern.
Bakterielle Antibiotikaresistenz Yes (Streptomycin)
Klonierung instabiler DNA Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA
Blau-Weiß-Screening Ja
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Plasmid High-Copy-Plasmid
Vorbereitung von nicht methylierter DNA Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA
Reduziert Rekombination Ja
Versandbedingung Trockeneis
T1-Phage – resistent (TonA) Nein
Spezies E. coli
Format MultiShot StripWell
Produktlinie MultiShot
Menge 5 Platten