Learn More
Invitrogen™ One Shot™ MAX Efficiency™ DH10B T1 Phage-Resistant Cells
Beschreibung
DH10B T1 phagenresistentes E. coli verfügt über alle Vorteile des DH10B-Genotyps mit zusätzlichem tonA-Genotyp, der eine Resistenz gegen T1- und T5-Phageninfektionen aufweist. Die Integration des tonA-Genotyps schützt Ihre wertvollen Proben und minimiert die Möglichkeit von Ausfallzeiten in Ihrem Labor aufgrund von Phagenkontamination.
- TonA-Genotyp zur Resistenz gegen T1- und T5-Phagen
- Beseitigung der RMS-Restriktionssysteme mcrA, mcrBC, mrr, und hsd, um den Aufbau repräsentativerer genomischer Bibliotheken zu ermöglichen
- Die endA1-Mutation zur Erhöhung der Plasmid-Ausbeute und -Menge
- ZΔM15 für das Blau-Weiß-Screening rekombinanter Klone
- DH10B-T1R E. colisind in elektrokompetenter und chemisch kompetenter Form verfügbar
- Eine hocheffiziente Transformation wird bei 150 kb großen Plasmiden beobachtet
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kompetente Zelle |
| Enthält F'-Episom | F'-Episom fehlt |
| Verbessert die Plasmidqualität | Ja |
| Klonierung methylierter DNA | Ja |
| Transformationsleistungsgrad | Hoher Wirkungsgrad (> 10^9 cfu⁄µg) |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung im Ultra-Tiefkühlgerät (-68 bis -85 °C). |
| Bakterielle Antibiotikaresistenz | Yes (Streptomycin) |
| Klonierung instabiler DNA | Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA |
| Blau-Weiß-Screening | Ja |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
| Mehr anzeigen |