Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ StripWell Mach1™ T1 Phage-Resistant Chemically Competent E. coli
Artikelnummer. 10032732
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Platte
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10032732 1 Platte 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10032732 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C869601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1036.00 CHF
    942.65 CHF / 96 Reaktionen
    Sparen 93.35 CHF
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Innerhalb von acht Stunden nach Auftragen des Transformationsgemischs deutlich sichtbar
Mach1 T1 Phagen-resistente, chemisch kompetente E. coli sind die am schnellsten wachsenden chemisch kompetenten Zellen, die derzeit erhältlich sind. Die Verdoppelungszeit beträgt ca. 50 Minuten, verglichen mit >74 Minuten für andere Klonierungsstämme. Mach1 Kolonien, ermöglichen, Kolonien am selben Tag zu plattieren und auszuwählen. Nach bereits vier Stunden Wachstumsdauer in einer über Nacht inkubierten Kolonie können Sie Minipreps durchführen — was einen gesamten Arbeitstag bei Experimenten einzusparen hilft.
  • Minimierte unspezifische Rekombination in klonierter DNA (recA)
  • T1- und T5-Phagen-Resistenz (tonA)
  • Reinere DNA-Präparate und bessere Ergebnisse bei nachfolgenden Anwendungen durch Beseitigung einer unspezifischen Aufspaltung durch Endonuklease I (endA1)
  • Effiziente Transformation von unmethylierter DNA aus PCR-Amplifikationen (hsdR)
  • Mögliches Blau-Weiß-Screening rekombinanter Klone (lacZΔM15)
  • Zwei Formate zur Auswahl: Das praktische One Shot Format bietet 50 μl-Aliquote zum einmaligen Gebrauch, und Einmalverpackungen vermeiden ineffiziente Gefrier-Auftau-Zyklen und Kosten für nicht verwendete Zellen
  • Das MultiShot StripWell Format ermöglicht eine schnelle Hochdurchsatz-Transformation in einer 96-Well-Stripwell-Platte. Damit können Sie wenige wie auch zahlreiche Transformationen durchführen, ohne auf Reagenzien zurückgreifen zu müssen
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom F'-Episom fehlt
Verbessert die Plasmidqualität Ja
Klonierung methylierter DNA Nein
Transformationsleistungsgrad Hoher Wirkungsgrad (> 10^9 cfu⁄µg)
Inhalt und Lagerung Enthält:
• Mach1™ T1-Phagen-resistente (T1R) chemisch kompetente E. coli: Eine 96-Stripwell-Platte, 50 µl pro Well
• pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 Fläschchen, 50 µl
• S.O.C.-Medium: 2 Flaschen, je 15 ml
Kompetente Zellen bei -80 °C lagern. pUC19-DNA bei -20 °C lagern. S.O.C.-Medium bei 4 °C oder Raumtemperatur lagern.
Bakterielle Antibiotikaresistenz No
Klonierung instabiler DNA Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA
Blau-Weiß-Screening Ja
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Vorbereitung von nicht methylierter DNA Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA
Reduziert Rekombination Ja
Versandbedingung Trockeneis
T1-Phage – resistent (TonA) Ja
Spezies E. coli
Format 8-Well-Streifen
Produktlinie MultiShot
Menge 1 Platte