Learn More
Invitrogen™ M13KO7-Hilfsphage
Eignet sich für die Verwendung mit M13-/Phagemid-Hosts für die Produktion von ssDNA aus Vektoren, die einen f1- oder f1-ähnlichen Replikationsursprung enthalten
Marke: Invitrogen™ 18311019
Additional Details : Gewicht : 0.00500kg
Beschreibung
Durch die Modifikation des Verfahrens von Vieira und Messing macht diese Hochtiter-Helferphage die Herstellung und Pflege eines separaten Bestands an Helferphagen überflüssig. Enthält das Kmr-Gen und den p15A-Replikationsursprung, mit dem es sich wie Plasmid in Zellen replizieren kann. Detaillierte Protokolle für die Herstellung von ssDNA finden Sie im Produktprofil.
- Praktische Vorbereitung von ssDNA aus M13- bzw. Phagemidvektoren
- >1 x 1011 pfu/ml
Klonierung, Mutagenese
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
Im Ultra-Tiefkühlgerät (-68 bis -85°C) lagern. | |
Trockeneis | |
5 × 1 ml | |
M13KO7-Hilfsphage |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.