Learn More
Invitrogen™ imMedia™ Growth Medium, agar, kanamycin
Beschreibung
Includes
Das imMedia Wachstumsmedium wird in einer 20-Beutelbox geliefert. Jeder Beutel enthält ausreichend Reagenzien für die Vorbereitung von 200 ml Flüssigmedium oder 8 bis 10 Agarplatten.
- Enthält alles, was für die Herstellung von LB-Medium mit niedrigem Salzgehalt oder Agarplatten erforderlich ist, wodurch Stunden der Vorbereitungszeit für das Medium eingespart werden
- Kein Wiegen oder Mischen von Medienkomponenten
- Kein Autoklavieren
- Keine Wartezeit, bis die Medien abkühlen, bevor Antibiotika hinzugefügt werden
Bioproduktion, Klonierung, Transformation
Spezifikation
Spezifikation
| Antimikrobielle Mittel | Kanamycin |
| Inhalt und Lagerung | Jede Art des imMedia™ Wachstumsmediums wird in einer Box mit 20 Beuteln geliefert. Jeder Beutel enthält ausreichend Reagenzien für die Vorbereitung von 8 bis 10 100 mm2-Standard-Agarplatten. Bei Raumtemperatur lagern. Alle Reagenzien sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 12 Monate stabil. |
| Form | Pulver |
| Medientyp | LB, Schnellansatzmedien (z. B. Immedia™) |
| Vorbereitungsmethode | Mikrowelle |
| Produkttyp | Medium für Bakterienwachstum |
| Klasse des Zielorganismus | E. coli |
| Endprodukttyp | Agarplatten |
| Enthält | Kanamycin |
| Material | Reagenzien in Pulverform |
| Mehr anzeigen |