Learn More
Invitrogen™ E. coli DNA Ligase
Katalysiert die Bildung von Phosphodiesterbindungen zwischen doppelsträngiger DNA mit kohäsiven 3'-Hydroxyl- und 5'-Phosphatenden unter Verwendung von β-NAD
Marke:  Invitrogen™ 18052019
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 10247242
  • 308.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
10x Reaktionspuffer [188 mM Tris-HCl (pH-Wert 8,3), 906 mM KCl, 46 mM MgCl2, 37,5 mM DTT, 1,5 mM λ-NAD, 100 mM (NH4 )2 SO4]
Beschreibung
Beschreibung
Einzelsträngige Nukleinsäuren stellen keine Substrate für dieses Enzym dar.
  • Quelle: Aufgereinigt aus E. coli 594 (Su-) mit λ-Lysogen gt4lop-11 lig+ S7
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Endodeoxyribonuklease- sowie 3'- und 5'-Exodeoxyribonuklease-Assays; geprüfte Ligationseffizienz
  • Einheiten-Definition: Eine Einheit ist die Enzymmenge, die für eine 50%ige Ligation von Hind III-verdauter λ DNA in 30 Minuten bei 16 °C in 20 µl Endvolumen mit 0,12‘ M (300 µg/ml) 5'-Endkonzentration erforderlich ist.
  • Einheiten-Reaktionsbedingungen: 18,8 mM Tris-HCl (pH-Wert 8,3), 90,6 mM KCl, 4,6 mM MgCl2, 3,8 mM DTT, 0,15 mM λ-NAD, 10 mM (NH4 )2 SO4 in 20 µl 1 Std. lang bei 16°C
cDNA-Zweitstrangsynthese; alternative T4-DNA-Ligase, wenn keine Blunt-End-Ligation erforderlich ist; Klonierung, Klonierung von Restriktionsenzymen
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
Spezifikation
Spezifikation
E. coli DNA Ligase wird mit einem Fläschchen mit 10x Reaktionspuffer [188 mM Tris-HCl (pH-Wert 8,3), 906 mM KCl, 46 mM MgCl2, 37,5 mM
DTT, 1,5 mM λ-NAD, 100 mM (NH4)2 SO4] geliefert. Bei -20°C lagern.
Ligase
100 E
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
10x Reaktionspuffer
DNA-Ligase
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.