Learn More
Invitrogen™ GeneCatcher™ gDNA Blood Kit, 3-10 mL
Hohe Empfindlichkeit bei archivierten oder schlecht gelagerten Blutproben
Marke:  Invitrogen™ CS21110
Additional Details : Gewicht : 0.05250kg
Artikelnummer. 11560176
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Includes: GeneCatcher Magnetic Beads, Protease, Protease-Puffer, GeneCatcher Lyse und Waschpuffer und GeneCatcher Elutionspuffer.
Beschreibung
Beschreibung
ChargeSwitch™ gDNA 3 bis 10 ml Blut-Kit verwendet eine Magnetpulver-Technologie, die ohne Zentrifugation eine schnelle und effiziente Extraktion genomischer DNA (gDNA) aus humanem Blut, einschließlich archivierter oder schlecht gelagerter Blutproben, ermöglicht.
  • Schnelles, dreistufiges Protokoll
  • Für Automatisierung validiert
  • Ideal für jeden Downstream-Prozess nach Wahl
  • Benutzerfreundliches Protokoll
  • Flexible Lösung für große Genotypisierungs- und Biobanking-Projekte
  • Verbesserte Leistung in nachgelagerte Anwendungen
DNA & RNA-Aufreinigung & Analyse, DNA-Extraktion, genomische DNA-Aufreinigung, gDNA aus Blut (groß, > 1 ml)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Die GeneCatcher™ gDNA-Kits umfassen GeneCatcher™ Magnetische Beads, Protease, Protease-Puffer, GeneCatcher™ Lyse und Waschpuffer sowie GeneCatcher™ Elutionspuffer. Alle Komponenten des GeneCatcher™ gDNA-Blutkits sind im Lieferzustand ungekühlt. Protease nach Erhalt bei +4 °C und die übrigen Komponenten des Kits bei Raumtemperatur lagern. Alle anderen Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden.
Blut
Weniger Ressourcenverbrauch und weniger Abfall, weniger gefährlich
> 1 ml-Blutproben (groß)
Raumtemperatur
Magnetic Bead
Quantitative Real-Time PCR (qPCR), Klonen, Southern Blotting, Sequenzierung, forensische Tests
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
GeneCatcher™
Genomische DNA
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.