Learn More
Invitrogen™ pLenti6.2-GW/EmGFP Expression Control Vector
Artikelnummer. 10153752
Change view
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10153752 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10153752 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. V36920
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
pLenti6.2-GW/EmGFP-Vektor: 20 μg Kontrollvektor werden in Lösung als 40 μl von 0,5 μg/μl in 10 mM Tris–HCl , 1 mM EDTA, pH 8,0 geliefert.
Entwickelt als Positivkontrolle für den Nachweis von EmGFP-Fluoreszenz nach Transfektion in 293FT-Zellen
  • Auch eine Titer-Kontrolle zur Herstellung eines EmGFP-exprimierenden Lentivirus-Stamms sowie eine Transduktionskontrolle nach der Transduktion in sich teilenden und sich nicht teilenden Säugetierzellen
  • Es handelt sich hierbei nicht um einen Klonierungsvektor
  • Humanes Zytomegalievirus (CMV) als sofortiger früher Promoter zur Kontrolle der Expression von EmGFP auf hohem Niveau
  • PKG-Promotor für die Expression des Blasticidin-Auswahlmarkers
Zellanalyse, zellbasierte Reporter-Assays, zelluläre Bildgebung, Klonierung, konstitutive Expression, Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Fluoreszenzprotein-Assays (GFP), Gateway-Klonierung, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolation und Analyse, Reporter-Assays, Virusgenlieferung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System Konstitutiv
Liefertyp Lentiviral
Promoter CMV
Produkttyp Lentivirus-Expressionsvektor
Reporter-Gen GFP (EmGFP)
Selektionsmittel (eukaryotisch) Blasticidin
Inhalt und Lagerung pLenti6.2-GW⁄EmGFP-Vektor: 20 µg Kontrollvektor werden in Lösung als 40 µl von 0,5 µg⁄µgl in 10 mM Tris–HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0 geliefert. Bei –20 °C lagern.
Selektionsmarker Promoter PGK-Promotor
Proteinmarkierung Nicht markiert
Klonierungsmethode Gateway™
Menge Je 1
Vektor pLenti
Produktlinie Gateway, ViraPower, Vivid Colors
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reporter-Assays, virale Expression