Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pDEST™24 Vector
Click to view available options
Menge:
6μ g
Packungsgröße:
6 Mikrogramm
Beschreibung
Includes
Alle Zielvektoren werden lyophilisiert und superspiralisiert geliefert.
Benötigt
Gateway Entry-Klon, Gateway LR Klonase™ Enzymgemisch und Reaktionspuffer.
Bakterienexpression, Klonierung, Gateway-Klonierung, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolation und Analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Konstitutives oder induktives System | Induzierbar |
| Promoter | T7 |
| Produkttyp | Gateway System Destinationsexpressionsvektor |
| Selektionsmittel (eukaryotisch) | Keine |
| Inhalt und Lagerung | Alle Zielvektoren werden lyophilisiert und superspiralisiert geliefert. |
| Bakterielle Antibiotikaresistenz | Ampicillin (AMPR) |
| Proteinmarkierung | GST-Tag |
| Klonierungsmethode | Gateway™ |
| Menge | 6μ g |
| Vektor | pDEST, Gateway T7 Vektoren |
| Mehr anzeigen |