Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pDEST™14 Vector
Artikelnummer. 11548666
Click to view available options
Menge:
6μ g
Packungsgröße:
6 Mikrogramm
Artikelnummer. 11548666
Marke: Invitrogen™ 11801016
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Alle Zielvektoren werden lyophilisiert und superspiralisiert geliefert.
Benötigt
Gateway Entry-Klon, Gateway LR Clonase™ Enzymgemisch und Reaktionspuffer.
Zielvektoren für die Expression in E. coli-, Insekten-, Hefe- oder Säugetierzellen sowie für die Produktion von nativen Proteinen bzw. von Fusionsproteinen am N- bzw. C-Terminus
  • Die Zielvektoren verfügen über attR-Stellen für die Rekombination mit jedem von attL-flankierten Fragment, unabhängig davon, ob es sich um einen Entry-Klon oder einen Ultimate RF Klon handelt
Bakterienexpression, Klonierung, Gateway-Klonierung, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolation und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System Induzierbar
Promoter T7
Produkttyp Expressionsvektor
Selektionsmittel (eukaryotisch) Keine
Inhalt und Lagerung Alle Zielvektoren werden lyophilisiert und superspiralisiert geliefert.
Bakterielle Antibiotikaresistenz Ampicillin (AMPR)
Proteinmarkierung Nicht markiert
Klonierungsmethode Gateway™
Menge 6μ g
Vektor pDEST, Gateway T7 Vektoren
Produktlinie Gateway, pDEST