Learn More
Invitrogen™ PCR Cloning System with Gateway™ Technology with pDONR™/Zeo & OmniMAX™2 Competent Cells
Beschreibung
Includes
Gateway BP Clonase II-Enzymgemisch und Reaktionspuffer, Gateway pDONR221 oder pDONR;/Zeo-Vektor, M13 Sequenzierungs-Primer, PEG/Mg2+ Lösung, Proteinase K, pEXP7-tet Positivkontrolle und Omnimax2 kompentente Zellen.
- Entwickelt für die Erstellung eines Entry-Klons nach PCR mit attB-modifizierten anwenderdefinierten Primern
- Mit dem Eintragsklon können Sie Gene von Interesse in eine Vielzahl von Expressionsvektoren umkombinieren, die für die Verwendung in der Gateway-Technologie angepasst sind
- Das PCR-Produkt wird in der Regel mit einer Effizienz im Bereich von >99 % gerichtet kloniert.
- Schnelle, effiziente und direktionale Klonierung von PCR-Produkten
- Vielseitigkeit für die Verwendung jedes Amplifikationsenzyms
- Klonierung ohne Restriktionsendonukleasen oder Ligase
- Auswahl von Eintragsklonen mit Kanamycin oder Zeocin™
- Zusätzlich besitzen der pDONR221-Vektor und der pDONR™/Zeo-Vektor zum Erzielen hoher Plasmidenausbeuten einen pUC-Ursprung und zum Gewährleisten einer besseren Anwenderfreundlichkeit universelle M13-Sequenzierungsstellen
Klonierung, Gateway-Klonierung
Spezifikation
Spezifikation
| Klonierungsmethode | Gateway™ |
| Inhalt und Lagerung | Das PCR-Klonierungskit mit Gateway™-Technologie umfasst Gateway™ BP Clonase™ II-Enzymgemisch und Reaktionspuffer, Gateway™ pDONR™221- oder pDONR™/Zeo-Vektor, M13-Sequenzierungsprimer, PEG/Mg2+ Lösung, Proteinase K, pEXP7-tet Positivkontrolle und One Shot™ Omnimax™2 kompetente Zellen. Lagern Sie kompetente Zellen und Enzymmischung bei -80°C. Alle anderen Komponenten bei –20 °C lagern. |
| Produktlinie | Gateway, OmniMAX, pDONR |
| Produkttyp | PCR-Klonierungssystem |
| Menge | 20 Reaktionen |
| Vektor | pDONR |