Learn More
Invitrogen™ Baculovirus Expression System with Gateway™ Technology
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
LR Clonase Enzymgemisch und Reaktionspuffer, Zielvektoren pDEST8, pDEST10 und pDEST20, Proteinase K-Lösung (2 μg/μl), pENTR™-gus Positivkontrolle, und Library Efficiency DH5 Kompetente Zellen. Das Kit enthält keine MAX Efficiency DH10Bac Kompetenten Zellen.
- Zielvektoren, die Polyedrin-Promotoren für die Produktion von nativen (pDEST™8), N-terminalen Histidin-Fusion (pDEST™10) und N-terminalen GST-Fusionsproteinen (pDEST™20) transportieren
- pDEST™ 10 Vektor mit TEV-Protease-Spaltstelle für die Entfernung des Fusions-Tags nach der Proteinaufreinigung
Herstellung und Titration von Baculovirus/Insekten-Expression/Proteinexpression/Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Promoter | Polyhedrin |
| Produkttyp | Expressionssystem |
| Inhalt und Lagerung | Das Baculovirus Expression System mit Gateway™-Technologie umfasst LR Clonase™ Enzym-Mix und Reaktionspuffer, Zielvektoren pDEST™8, pDEST™10 und pDEST™20, Proteinase-K-Lösung (2 µg/µl), pENTR™-gus positive Kontrolle und Library Efficiency™ DH5-Komponentenzellen. Das Kit enthält keine MAX Efficiency™ DH10Bac™ Kompetentenzellen. Lagern Sie LR Clonase™ Enzym-Mix und kompetente Zellen bei -80°C. Alle anderen Komponenten bei –20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung bleiben alle Reagenzien garantiert 6 Monate lang haltbar. |
| Proteinmarkierung | GST-Tag, His-Tag (6x), unmarkiert |
| Klonierungsmethode | Gateway™ |
| Menge | 20 Reaktionen |
| Vektor | pDEST, Gateway Baculovirus-Vektoren |
| Produktlinie | Gateway |