Learn More
Gibco™ FreeStyle™ CHO-S Cells
Artikelnummer. 10679264
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10679264 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10679264 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. R80007
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schnelle und ertragreiche Produktion von Säugetierproteinen
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, proteinarm, reduzierte Wachstumsfaktoren, reduziertes Serum, xenofrei. Das FreeStyle MAX System ist eine bahnbrechende Technologie für die schnelle Säugetier-Proteinproduktion mit hoher Ausbeute. Diese neue Technologie für die Säugetierexpression ist in zwei praktischen Formaten erhältlich. Freestyle MAX Reagent ist ein neuartiges kationisches lipidbasiertes Reagenz, das für die Transfektion von FreeStyle Zellen mit hoher Effizienz entwickelt wurde. Das FreeStyle MAX-Expressionssystem kombiniert GIBCO™ FreeStyle Medien, FreeStyle MAX-Reagenz und entweder FreeStyle CHO-S-Zellen oder FreeStyle 293-Zellen. Die einzige Ausrüstung, die für die Verwendung des FreeStyle MAX-Systems erforderlich ist, sind ein CO2-Inkubator und ein Plattformschüttler mit Schüttelkolben oder einer Spinnerkultur.
  • Das FreeStyle MAX System bietet: Einfaches, schnelles Protokoll für die transiente Transfektion von CHO- und 293-Zellen in Suspensionskulturen
  • Funktionelle Proteine (bis zu Milligramm-Mengen) mit allen posttranslationalen Modifikationen, die in einer Woche produziert werden
  • Vereinfachte nachgeordnete Aufreinigung von sezernierten Proteinen mit serumfreiem FreeStyle Medium
  • Einfaches Protokoll für die Skalierung der Produktion
  • Ersetzen Sie die zeitraubende Erzeugung stabiler Zelllinien in einer Woche durch eine großvolumige funktionelle Proteinproduktion.
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur, Säugetierexpression, Säugetierexpressionszelllinien, Säugetierproteinproduktion, Plasmidtransfektion, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Transfektion, Herstellung von Viralimpfstoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie FreeStyle™ CHO-S-Zellen
Inhalt und Lagerung 1 Fläschchen mit 1 x 107 Zellen. In Flüssigstickstoff lagern.
Zelltyp CHO-S
Transfection Technique Lipid-basierte Transfektion
Spezies Hamster
Zur Verwendung mit (Anwendung) cand-Transfektion
Produktlinie Freestyle
Produkttyp CHO-S-Zelle
Menge 1 ml
Ausgangsmaterialmenge 1 x 107
Systemtyp FreeStyle™