Learn More
Invitrogen™ FreeStyle™ 293 Expression System
Beschreibung
Includes
Das FreeStyle™ 293 Expressionssystem enthält: 1 l GIBCO FreeStyle 293 Expressionsmedium, 1x 107 FreeStyle 293-F-Zellen (gefroren), 1 ml 293fectin Transfektionsreagenz, 100 ml Opti-MEM™ I für komplexe Formation, 25 μg pCMV-SPORT β-gal
- Kombiniert GIBCO™ FreeStyle 293 Expressionsmedium mit der 293fectin™ Reagenz, einer kationischen Lipid-Formulierung zur besonders effizienten Transfektion von suspendierten FreeStyle 293-F-Zellen.
- Freestyle 293-F-Zellen und 293fectin sind als Bestandteil des Expressionssystems oder separat erhältlich
- Chemisch definiertes, proteinfreies Medium, das speziell für die Unterstützung des Wachstums und der Transfektion von 293-F-Zellen unter Suspensionskulturbedingungen entwickelt wurde
- Komplettes, gebrauchsfertiges Medium, ergänzt durch ein tierisches, freies GlutaMAX™-I Supplement
- Spart Zeit und Kosten im Zusammenhang mit der Anpassung von Zellkulturen an serumfreie Bedingungen
Antikörper- & Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierexpression, Säugetierproteinproduktion, Plasmid-Transfektion, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung & Analyse, Transfektion, Transientenproteinproduktion & Hochdurchsatz-Screening
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | FreeStyle™ 293-F-Zellen |
| Klassifikation | serumfrei |
| Inhalt und Lagerung | Das FreeStyle™ 293 Expressionssystem enthält:
|
| Liefertyp | Transfektion |
| Kulturtyp | Suspensions-Zellkultur |
| Zelltyp | 293-abgeleitete Zellen |
| Konzentration | 1 x 10^7 Zellen/ml |
| Expressionsmechanismus | Zellbasierte Expression |
| Expressionssystem | Säugetiere |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinexpression |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.