Learn More
Invitrogen™ Filter Cartridges & Tubes for cDNA Purification
Zur Verwendung mit dem DNAclear™ cDNA Aufreinigungskit
Marke: Invitrogen™ AM10066G
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Includes: Jede Packung enthält 10 Kassetten und Röhrchen.
Beschreibung
Das DNAclear cDNA Aufreinigungskit dient zur Reinigung doppelsträngiger DNA (dsDNA), die sich durch enzymatische Reaktionen wie z. B. cDNA-Synthese und PCR bildet.
Der Prozess ist einfach und schnell. DNA-Mengen von 1 ng bis 3 μg können effizient gereinigt und konzentriert werden. Das DNAclear Verfahren besteht aus drei Schritten: 1) DNA wird bei Vorhandensein von DNA-Bindungspuffer an die Mikrofilter-Kartusche gebunden, 2) die DNA wird mit dem cDNA-Waschpuffer gewaschen, und 3) die DNA wird mit vorgewärmtem nukleasefreiem Wasser eluiert. Das DNAclear Kit kann zur Entfernung von freien Nukleotiden, Oligonukleotiden, Proteinen und Salzen aus dsDNA-Proben verwendet werden. Die DNA, die aus der Mikrofilterkartusche gewonnen wird, ist für jede Anwendung geeignet, die hochreine DNA erfordert, einschließlich In-vitro-Transkriptionsreaktionen. Das DNAclear Kit enthält genügend Material für 20 Aufreinigungen.
- Effizientes Reinigen und Konzentrieren von dsDNA in Mengen von 1 ng bis 3 μg
- Ideal für Downstream-Anwendungen wie In-vitro-Transkription
- Einfaches und schnelles Protokoll – ca. 10 Minuten
Klonierung, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, PCR-Produktaufreinigung, cDNA-Bibliotheken und Bibliothekaufbau
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Filterkassette und Röhrchen | |
PCR-Produkte, cDNA | |
Röhrchen, Spin-Säule | |
Je 10 |
Jede Packung enthält 10 Kassetten und Röhrchen. | |
Raumtemperatur | |
Ambion™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.