missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WHIP Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB110-61626F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
WHIP Polyclonal specifically detects WHIP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| WHIP | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| ATPase WRNIP1, bA420G6.2, EC 3.6.1, FLJ22526, putative helicase RUVBL, Werner helicase interacting protein 1, Werner helicase-interacting protein 1, WHIPRP11-420G6.2 | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 56897 | |
| Store at 4C in the dark. |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| FITC | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| WRNIP1 | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 400 and 450 of human Werner helicase interacting protein 1 using the numbering given in entry NP_064520.2 (GeneID 56897). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur