Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Go! Agarose Gels, 2%
Click to view available options
Menge:
10 Gele/Pckg.
20 Gele/Pckg.
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
Beschreibung
- Die vorgegossenen Agarose-Gelkassetten verfügen jeweils über vier Wells und sind mit einem durch Blaulicht anregbaren Nukleinsäure-Farbstoff vorgemischt
- Kann bei Raumtemperatur gelagert werden und ist ohne zusätzliche Puffer oder Reagenzien gebrauchsfertig
- Speziell für die Verwendung mit den Komponenten von E-Gel Go! System
- Für eine schnelle Überprüfung von Endpunkt-PCRs, Restriktionsverdauungen, Plasmid-Präparationen oder anderen molekularbiologischen Reaktionen
- Die firmeneigenen Farbstoffe bieten eine hohe Detektionsempfindlichkeit und können mit üblichen UV-Transilluminatoren visualisiert werden
- Bei Verwendung von blauem Licht müssen die Banden durch einen gelben Filter betrachtet werden
- Scharfe Banden und reproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse
- Einzelkamm-Well-Format
- Probenvolumen, 10 μl
- Für lineare doppelsträngige DNA-Fragmente von 1,5 kbp bis 100 bp bieten die 2 %-Gele eine ausgezeichnete Auflösung und Trennung
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Compatible Ladders | E-Gel™ 1 Kb Plus Express Leiter |
| Inhalt und Lagerung | • Jede Packung enthält 10 einzeln versiegelte 2%ige E-Gel™ Go! Agarose-Gelkassetten Bei Raumtemperatur lagern. |
| Gelanteil (%) | 2 % |
| Geltyp | E-Gel |
| Produkttyp | Go Agarose-Gel |
| Probenladevolumen | 10 µl |
| Trennbereich | 50 bp bis 2 kb |
| Färbemitteltyp | SYBR™ Gold |
| Wells | 4-Well |
| Menge | 10 Gele/Pckg. |
| Mehr anzeigen |