Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ EX Agarose Gels, 1%
Vorgegossene, schnell lösliche Fertiggele mit 11 Wells in einem zu öffnenden Format
Marke: Invitrogen™ G402001
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Requires : Erfordern das E-Gel iBase™ Power System für die Ausführung und den E-Gel Safe Imager™ Real-Time Transilluminator zur Betrachtung der Probenmigration in Echtzeit.
Beschreibung
- Enthalten einen proprietären fluoreszierenden Nukleinsäurefarbstoff (Anregung: 490 nm, Emission: 520 nm), der mit blauem Licht sichtbar gemacht werden kann. Dies minimiert DNA-Schäden und ermöglicht die Detektion bis zu 1 ng/Bande der DNA
- Vollständige Trennung (nach Molekülmasse) innerhalb von 10 Minuten
- Live-Überwachung der DNA-Migration ohne die Gefahren von UV-Licht
- Einfacher Zugriff auf das Gel für die Extraktion von DNA-Banden oder die Übertragung auf Membranen für Southern-Blot-Analysen
- Weisen eine fünffach höhere Empfindlichkeit auf, als vergleichbare Gele mit Ethidiumbromid, und ermöglichen so einen geringeren Probenverbrauch pro Durchlauf
- Schnelle Analyse von RNA-Proben, um deren Integrität zu prüfen, bevor mit der nachfolgenden Anwendung fortgefahren wird
- Die Gelkassette ist so konzipiert, dass sie mit dem Gelmesser geöffnet werden kann, um einen einfachen Zugriff auf das im Inneren befindliche Gel für die Exzision spezifischer Banden oder den Transfer auf eine Membran für Southern-Blot-Analysen zu ermöglichen.
- Einzelkamm-Well-Format
- Probentyp: Doppelsträngige DNA (dsDNA), Einzelsträngige RNA
- Probenvolumen, 20 μl
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
E-Gel™ EX 20er-Packungen enthalten 20 Gele. Gele bei Raumtemperatur lagern. E-Gel™ EX Gele bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 3 Monate haltbar. | |
E-Gel | |
20 µl | |
11-Well | |
E-Gel EX 20er-Packungen enthalten 20 Gele. | |
E-Gel™ | |
Präparativ ohne Farbstoffe, nicht präparativ | |
Raumtemperatur |
1 % | |
EX Agarose-Gel | |
100 bp bis 5 kb | |
Firmeneigenes Färbemittel | |
Molekulargewicht | |
20/Packung | |
Doppelsträngige DNA (dsDNA), Einzelsträngige RNA | |
Einzelkamm |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.