Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 48 Agarose Gels, 4%
Vorgefertigte, gebrauchsfertige Agarose-Gele für die Auflösung von DNA-Fragmenten mit mittlerem Durchsatz
Marke:  Invitrogen™ G800804
388.19 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.04536kg
Artikelnummer. 10664763
  • 435.00 CHF / 8 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Jede Packung E-Gel 96 Gele enthält 8 Gele und eine Anleitung.
Beschreibung
Beschreibung
  • Jedes Gel enthält 48 Proben-Wells und 4 Marker-Wells mit einer Lauflänge von 3,2 cm
  • Laden Sie das E-Gel 48 Gel mit einer Mehrkanalpipette oder Liquid-Handling-Robotersystemen für erhöhten Durchsatz.
  • Betrieb mit Mother und Daughter integrierten Netzteilen
  • DNA-Banden lösen sich innerhalb von 20 Minuten klar auf
  • Für DNA-Fragmente zwischen 10 bp und 400 kb
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
• Jeder Karton mit E-Gel™ 48 Gelen enthält 8 Gele und ein Handbuch
Lagerung bei Raumtemperatur.
E-Gel
10 bis 400 bp
48-Well
4%
Agarose-Gel
Ethidiumbromid
Raumtemperatur
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.