Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human NK Cells Kit
Artikelnummer. 10470065
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Artikelnummer. 10470065
Marke: Invitrogen™ 11349D
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
10 ml Depletion MyOne; SA Dynabeads und 2 ml Antikörper-Mix mit biotinylierten monoklonalen Antikörpern gegen humanes CD3, CD14, CD36, HLA-Klasse II, CD123 und CD235a (Glykophorin A).
Verwenden Sie diese Option, um reine und lebensfähige, unveränderte NK-Zellen durch Negativisolierung aus PBMC zu isolieren
Das Kit depletiert T-Zellen, B-Zellen, Monozyten, Thrombozyten, dendritische Zellen, Granulozyten und Erythrozyten. Die negativ isolierten Human-NK-Zellen verbleiben in der Probe und haben keinen Kontakt mit den Dynabeads. Die bead- und antikörperfreien NK-Zellen sind wirklich unberührt und in perfekter Verfassung für jeden funktionalen Assay und jede Anwendung.
  • Hohe Reinheit, Rückgewinnung und Viabilität von unberührten Human-NK-Zellen
  • Anwenderfreundlich und nach oben skalierbar
  • Keine Säulen erforderlich
  • Kapazität: Verarbeitet ca. 1 x 109 Zellen/Kit
  • Zelltyp: NK-Zellen
  • Isolierungsmethode: Negativisolierung
  • Anzahl der Reaktionen: 20 Reaktionen
  • Ausgabeviabilität: >99 %
  • Probentyp: MNC
  • Ausgangsmaterial (Zellzahl): ca. 5 x 107 Zellen/Test
  • Zielspezies: Human
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung humaner Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp NK-Zellen
Inhalt und Lagerung Das Kit enthält: 10 ml Depletion MyOne™ SA Dynabeads™ und 2 ml Antikörper-Mix mit biotinylierten monoklonalen Antikörpern gegen humanes CD3, CD14, CD36, HLA-Klasse II, CD123 und CD235a (Glykophorin A).
Bei 2 bis 8 °C lagern.
Produkttyp Kit für die Isolierung von Zellen
Endprodukttyp Zellen
Format Bead
Isolierungstechnik Negativisolierung
Anzahl Zellen Zur Verarbeitung von ∼1 x 10^9 Zellen⁄Kit
Anzahl Tests 20
Ausgabegrad >99 %
Produktlinie DYNAL™, Dynabeads™, Untouched™
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität
Menge 1 Kit
Probentyp MNC
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterial (Zellzahl) ∼ 5 x 10^7 Zellen/Test
Zielspezies Human
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.