Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human Monocytes Kit
Zur Isolierung von reinen und lebensfähigen Monozyten aus PBMC durch Negativisolierung
Marke: Invitrogen™ 11350D
Additional Details : Gewicht : 0.10500kg
Includes: 10 ml Depletion MyOne; SA Dynabeads und 2 ml Antikörper-Mix mit biotinylierten monoklonalen Antikörpern gegen humanes CD3, CD7, CD16 (a und b), CD19, CD56, CD123 und CD235a (Glykophorin A)
Beschreibung
Das Dynabeads unberührte Human-Monozyten Kit entnimmt T-Zellen, B-Zellen, NK-Zellen, dendritische Zellen, Granulozyten und Erythrozyten, während negativ isolierte Human-Monozyten in der Probe verbleiben. Die isolierten Monozytenzellen sind für jeden funktionellen Assay und jede Anwendung in perfekter Form.
- Hohe Reinheit, Rückgewinnung und Viabilität von unberührten Human-Monozyten
- Anwenderfreundlich und nach oben skalierbar
- Keine Säulen erforderlich
- Kapazität: Verarbeitet ca. 1 x 109 Zellen/Kit
- Zelltyp: Monozyten
- Endprodukt: Zellen
- Isolierungsmethode: Negativisolierung
- Anzahl der Reaktionen: 20
- Ausgabeviabilität: >96 %
- Probentyp: MNC
- Ausgangsmaterial (Zellnummer): ca. 5 x 107 Zellen/Test
- Zielspezies: Human
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung humaner Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Monozyten | |
Kit für humane Monozyten | |
Bead | |
Zur Verarbeitung von ∼1 x 10^9 Zellen⁄Kit | |
>96 % | |
Forschungsgrad | |
Raumtemperatur | |
Human |
Das Kit enthält: 10 ml Depletion MyOne; SA Dynabeads, 2 ml Blockierungsreagenz und 2 ml Antikörper-Mix mit biotinylierten monoklonalen Antikörpern gegen humanes CD3, CD7, CD16 (a und b), CD19, CD56, CD123 und CD235a (Glykophorin A) Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Nicht einfrieren. |
|
Zellen | |
Negativisolierung | |
20 | |
DYNAL™, Dynabeads™, Untouched™ | |
MNC | |
∼ 5 x 10^7 Zellen/Test |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.