Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ CD2
Magnetische Beads, die ein robustes und vielseitiges Tool zur Isolierung oder Depletion von humanen CD2+ Zellen direkt aus jeder Probe bieten, einschließlich Vollblut, Knochenmark, Buffy Coat, mononukleäre Zellen (MNC) und Gewebeextrakt.
Marke: Invitrogen™ 11159D
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Includes: 5 ml Dynabeads CD2 Pan T mit monoklonalem Anti-CD2-Antikörper beschichtet
Beschreibung
- Schnelle Isolierung von CD2+-Zellen aus jeder Probe – keine Säulen erforderlich
- Positivisolierung für nachfolgende molekulare Assays oder effiziente Depletion von CD2+-Zellen
- Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 2x109 Zellen
- Zelltyp: T-Zellen (Gesamtpopulation)
- Isolierungsmethode: Depletion, Positivisolierung für molekulare Anwendungen
- Ausgabeviabilität: >95 %
- Probentyp: But, PBMC
- Ausgangsmaterial (Zellzahl): 1x107 PBMCs pro Isolierung
- Zielspezies: Human
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung humaner Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
T-Zellen (Gesamtpopulation) | |
Antikörperbeschichteter Bead | |
Zur Verarbeitung von insgesamt ∼2 x 10^9 Zellen | |
DYNAL™, Dynabeads™ | |
PBMC, Blut | |
1x10^7 PBMCs pro Isolierung | |
4,5 μm |
Dieses Produkt enthält: 5 ml Dynabeads™ CD2 Pan T, mit monoklonalem Anti-CD2-Antikörper beschichtet. Bei 2 bis 8 °C lagern |
|
Depletion, Positivisolierung für molekulare Anwendungen | |
>95 % | |
Forschungsgrad | |
Raumtemperatur | |
Human |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.