Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 Amin
Beschreibung
Die Aminogruppen auf der Oberfläche ermöglichen die direkte kovalente Bindung von Kohlenhydraten, Glykoproteinen und Glykolipiden durch reduktive Aminierung von Aldehyden. Zur Verwendung mit allen Probentypen geeignet.
- Schnelle Bindung (weniger als 1 Stunde) bei neutralem bis hohem pH-Wert und Raumtemperatur
- Keine weitere Oberflächenaktivierung erforderlich
- Ausgezeichnete Reaktivität mit einer Vielzahl von quervernetzenden Reagenzien, die eine einfache Einführung weiterer alternativer Oberflächenchemien ermöglichen
- Hervorragend für die Isolierung kleiner Komponenten wie Proteine und Peptide geeignet
- Ermöglicht die C-terminale Kupplung von Proteinen
- Gut geeignet für die Isolierung von Proteinen oder anderen Zielen mit Affinität für spezifische Kohlenhydratanteile
- Konzentration: 2 x 109 Beads/ml
Aufreinigung hydrophober/hydrophiler Proteine, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Herstellung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Wechselwirkungen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). |
| Durchmesser (metrisch) | 2,8 μm |
| Min. Elutionsvolumen | 5 μl |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Probentyp | Jeder Probentyp |
| Oberflächenfunktionalität | Amin |
| Produktlinie | Dynabeads |
| Menge | 10 ml |
| Typ | Bead mit Aminogruppe |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.