Learn More
Invitrogen™ dTTP (100 mM)
Artikelnummer. 10524633
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10524633 250 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10524633 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 10219012
Neugier zahlt sich aus
Verwenden Sie den Aktionscode 27966
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
Lieferung mit einer Konzentration von 100 mM in hochgereinigtem Wasser (pH 7,5).
Gebrauchsfertige Lösung
Diese 100 mM dTTP (Desoxythymidintriphosphat)-Lösung ist geeignet für die Polymerase-Kettenreaktion (PCR), Sequenzierung, Fill-In, Nick-Translation, cDNA-Synthese und TdT-Tailing-Reaktionen. Lieferung mit einer Konzentration von 100 mM für Komfort und Flexibilität.
PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 100 mmol
Inhalt und Lagerung Das Nukleotid wird als praktische, gebrauchsfertige Lösung mit einer Konzentration von 100 mM in hochgereinigtem Wasser (pH 7,5) geliefert. Bei -20 °C lagern.
Form Flüssig
Marker oder Farbstoff Unmarkiert
Menge 250 μl
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue, RT-PCR, Real-Time PCR (qPCR)