Learn More
Invitrogen™ dTTP (10 mM)
Artikelnummer. 10276912
Click to view available options
Menge:
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10276912
Marke: Invitrogen™ 18255018
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Lieferung in einer Konzentration von 10 mm in Tris-HCl (pH 7,5). Das 10 mm dNTP-Gemisch enthält alle vier dNTPs mit einer Endkonzentration von je 10 mm.
Gebrauchsfertige Lösung
10 mm dNTP-Gemischmix, dATP, dCTP, dGTP und dTTP (2'-Deoxynucleosid 5'-Triphosphate) eignen sich für PCR, Sequenzierung, Nick-Übersetzung, Fill-in, cDNA-Synthese and TdT-Tailing-Reaktionen sowie als Verdünnung für dNTPs mit Radiomarkierung.
PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 mmol
Inhalt und Lagerung Das Nukleotid wird als praktische, gebrauchsfertige Lösung mit einer Konzentration von 10 mM in Tris-HCl (pH 7,5) geliefert. Bei -20 °C lagern.
Form Flüssig
Marker oder Farbstoff Unmarkiert
Menge 250 μl
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, Real-Time PCR (qPCR), Isothermal Amplification