Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ CD4 Positive Isolation Kit
Artikelnummer. 10077282
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10077282
Marke: Invitrogen™ 11331D
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Includes
5 ml Dynabeads CD4, mit monoklonalem Anti-CD4-Antikörper beschichtet, und 2 ml DETACHaBEAD™ CD4. Mit dem Kit können bis zu 2 x 109 Zellen verarbeitet werden.
Stellt superparamagnetische Beads bereit, die eine schonende Isolierung von hochreinen CD4+-T-Zellen aus Vollblut, Knochenmark, Buffy Coat, mononukleären Zellen (MNC) oder Gewebeextrakten ermöglichen
Die Zellen werden mit dem DETACHaBEAD; Reagenz aus Beads freigesetzt, um bead- und antikörperfreie Zellen zu erhalten.
  • Schonende Isolierung von CD4+-T-Zellen aus jeder Probe – keine Säulen erforderlich
  • Bead- und antikörperfreie Positivisolierung von CD4+-Zellen für jeden nachfolgenden Assay
  • Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 2x109 Zellen
  • Zelltyp: T-Zellen (CD4)
  • Isolierungsmethode: Positivisolierung
  • Ausgabeviabilität: >95 %
  • Probentyp: But, PBMC
  • Ausgangsmaterial (Zellzahl): 1x107 PBMCs pro Isolierung
  • Zielspezies: Human
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung humaner Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp T-Zellen (CD4)
Inhalt und Lagerung Jedes Kit enthält 5 ml Dynabeads™ CD4, die mit monoklonalen Anti-CD4-Antikörpern beschichtet sind, und 2 ml DETACHaBEAD™ CD4. Das Kit kann bis zu 2 × 109 Zellen verarbeiten.
Lagerungsbedingungen: 2 bis 8 °C. Nicht einfrieren.
Produkttyp Kit zur Isolierung positiver Zellen
Isolierungstechnik Positivisolierung
Anzahl Zellen Zur Verarbeitung von insgesamt ∼2 x 10^9 Zellen
Ausgabegrad >95 %
Produktlinie DETACHaBEAD™, DYNAL™, Dynabeads™
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität
Menge 5 mL
Probentyp PBMC, Blut
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterial (Zellzahl) 1x10^7 PBMCs pro Isolierung
Zielspezies Human
Durchmesser (metrisch) 4,5 μm