Learn More
Invitrogen™ DES™-Inducible/Secreted Kit with pCoHygro
Beschreibung
Includes
20 μg pCoHygro, pMT/BiP/V5-His A, B, C und pMT/BiP/V5-His/ GFP, Calciumphosphat-Transfektionskit, Vorwärts- und Rückwärtsprimer (je 2 μg), eingefrorene S2-Zellen, das Drosophila-Medium von GIBCO Schneider und das geeignete Selektionsmittel.
- Bietet einen induzierbaren Metallothionein-Promotor, der bei Zugabe von Kupfersulfat oder Cadmiumchlorid induziert wird
- Geringe Größe (3,6 kb) zur Verbesserung der DNA-Ausbeute und zur Steigerung der Effizienz bei der Subklonierung
- C-terminales V5-Epitop-Tag für den schnellen Nachweis mit Anti-V5-Antikörpern
- C-terminales 6xHis-Tag für die einfache Aufreinigung von rekombinanten Fusionsproteinen mit Nickel-Chelatharz
- Die N-terminale Signalsequenz aus dem BiP-Gen von Insekten wird bereitgestellt, um rekombinantes Fusionsprotein über den sekretorischen Weg von S2-Zellen in das Kulturmedium zu leiten
- Geringe Größe (3,6 kb) zur Verbesserung der DNA-Ausbeute und zur Steigerung der Effizienz bei der Subklonierung
- C-terminales V5-Epitop-Tag für den schnellen Nachweis mit Anti-V5-Antikörpern
- C-terminales 6xHis-Tag für die einfache Aufreinigung von rekombinanten Fusionsproteinen mit Nickel-Chelatharz
- Zur Vereinfachung des Klonens wird ein Satz von drei Vektoren, A, B und C, zur Verfügung gestellt. Jeder Vektor hat mehrere Klonierungsstellen in verschiedenen Leserahmen relativ zur BiP-Signalsequenz
Induzierbare Proteinexpression in Insektenzellen, Insektenexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, sezernierte Proteinexpression in Insektenzellen
Spezifikation
Spezifikation
| Induktionsmittel | Kupfersulfat |
| Produkttyp | Induzierbares/Sezerniertes Kit |
| Inhalt und Lagerung | Die DES™ Inducible/Secreted Kits enthalten 20 µg von jedem Selektionsvektor (pCoHygro oder pCoBlast), pMT/BiP/V5-His A, B, C und pMT/BiP/V5-His/GFP, das Calciumphosphat-Transfektionskit, Vorwärts- und Rückwärtsprimer (jeweils 2 µg), das Drosophila-Medium von GIBCO™ Schneider, eingefrorene S2-Zellen und das entsprechende Selektionsmittel. Lagerung von S2-Zellen in Flüssigstickstoff. Lagerung von Medium und Selektionsmittel bei +4 °C. Lagerung aller anderen Reagenzien bei -20 °C. Alle Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden. |
| Proteinmarkierung | His-Tag (6x), V5-Epitop-Tag |
| Klonierungsmethode | Restriktionsenzym/MCS |
| Menge | 1 Kit |
| Vektor | pMT |
| Produktlinie | DES |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.