Learn More
Invitrogen™ dCTP (10 mM)
Artikelnummer. 10626543
Change view
Click to view available options
Menge:
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10626543 250 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10626543 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 18253013
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Lieferung in einer Konzentration von 10 mm in Tris-HCl (pH 7,5). Das 10 mm dNTP-Gemisch enthält alle vier dNTPs mit einer Endkonzentration von je 10 mm.
Gebrauchsfertige Lösung
10 mm dNTP-Gemischmix, dATP, dCTP, dGTP und dTTP (2'-Deoxynucleosid 5'-Triphosphate) eignen sich für PCR, Sequenzierung, Nick-Übersetzung, Fill-in, cDNA-Synthese and TdT-Tailing-Reaktionen sowie als Verdünnung für dNTPs mit Radiomarkierung.
PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 mmol
Inhalt und Lagerung Das Nukleotid wird als praktische, gebrauchsfertige Lösung mit einer Konzentration von 10 mM in Tris-HCl (pH 7,5) geliefert. Bei -20 °C lagern.
Form Flüssig
Markierungsmethode Direkte Markierung
Marker oder Farbstoff Unmarkiert
Menge 250 μl
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, Real-Time PCR (qPCR), Isothermal Amplification