Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™-Pro PCR Clean-Up Kit
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10 Aufreinigungen
250 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
Das Kit enthält Säulen, Entnahmeröhrchen, Rückgewinnungsröhrchen, Bindungspuffer, Waschpuffer und Elutionspuffer.
Das ChargeSwitch™-Pro PCR Clean-up Kit reinigt hochwertige DNA-Fragmente, ohne dass Ethanol oder scharfe Salze verwendet werden, die bekanntermaßen enzymatische Reaktionen beeinträchtigen.
- 100 % ethanolfreie, guanidiniumfreie, von organischen Lösungsmitteln freie Protokolle
- Verbesserte Leistung in nachgeordneten Anwendungen
- Vollständiges Kit für eine schnelle und problemlose Einrichtung
- 20 % weniger Behandlungsschritte als bei den meisten PCR-Reinigungsprotokollen
- Aufreinigung von bis 500 °l von PCR-Produkten in einer Säule
DNA-& RNA-Aufreinigung &-Analyse, DNA-Extraktion, PCR-Produktaufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im ChargeSwitch™-Pro PCR-Aufreinigungskit sind Säulen, Entnahmeröhrchen, Rückgewinnungsröhrchen, Bindungspuffer, Waschpuffer und Elutionspuffer enthalten. Bei Raumtemperatur lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. |
| Format | Kit |
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Weniger genutzte Ressourcen, weniger Verschwendung und weniger gefährlich |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
| Produktlinie | ChargeSwitch |
| Produkttyp | PCR-Reinigungskit |
| Menge | 10 Aufreinigungen |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Ziel | DNA aus enzymatischen Reaktionen (z. B. PCR) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Next-Generation-Sequenzierung (NGS), Klonierung, Standard-PCR |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.