Learn More
Invitrogen™ Chargeswitch™ Pro Filter Plasmid Midi Kit
Liefert hochergiebiges und hochreines Plasmid mit dem derzeit schnellsten und einfachsten Protokoll
Marke: Invitrogen™ CS31104
Additional Details : Gewicht : 2.03000kg
Includes: Das ChargeSwitch™-Pro Plasmid-Kit enthält Säulen mit Resuspensionspuffer, RNase A, Lysepuffer, Fällungspuffer, Waschpuffer 1 und 2 und Elutionspuffer.
Beschreibung
Die ChargeSwitch™-Pro Plasmid Filter Mini, Midi, Maxi Kits erzeugen qualitativ hochwertige Plasmid-DNA ohne Verwendung von harten oder potenziell störenden Reagenzien, wodurch der Erfolg in nachgeordneten Anwendungen verbessert wird. Das System basiert auf einem neuartigen dualen/geschachtelten Säulendesign, das das schnellste und einfachste Protokoll für hochwertiges Plasmid ermöglicht. Das System besteht aus zwei Säulen. Die innere Säule mit flachem Boden, auch “Lysat-Klärsäule” genannt, enthält Filtermaterialien, die für die schnelle Klärung von bakteriellem Lysat geeignet sind. Die äußere Säule mit Luer-Boden, auch als “Bindungssäule” bezeichnet, enthält eine derivatisierte ChargeSwitch™ (CST)-Membran, die Plasmid-DNA aus dem geklärten Lysat sofort bindet. Dieses geschachtelte Säulendesign ermöglicht die gleichzeitige Klärung und DNA-Bindung in einem einzigen kurzen Zentrifugationsschritt (oder Vakuumschritt). Die kombinierten Vorteile neuartiger, optimierter Kunststoffe und einer einzigartigen Chemie sind ein extremer Wettbewerbsvorteil bei Geschwindigkeit und Komfort.
- 100 % ethanolfreies, guanidiniumfreies, von organischen Verbindungen freies, wässriges Protokoll für eine sicherere, rationellere Methode
- Saubereres gereinigtes Produkt für verbesserte Leistung in Downstream-Prozessen
- Ein neuartiges duales/verschachteltes Säulendesign für die gleichzeitige Durchführung der Lysat-Clearing- und Bindungsschritte mit einem der schnellsten und einfachsten Protokolle
- Endotoxin-Einheiten unter 10 EU/μg DNA für
- Vakuumelution kann mit dem EveryPrep™ Universal-Vakuumverteiler (Best.- (Nr. K211101) erfolgen
Funktionsweise
Die ChargeSwitch™ Technologie ersetzt die Verwendung von Ethanol, chaotropen Salzen oder organischen Lösungsmitteln in der Nukleinsäurereinigung durch einen einfachen Ionenaustauschmechanismus. Bei niedrigen pH-Werten (unter 6,5) wird der ChargeSwitch™ Oberflächenligand positiv geladen und bindet Plasmid-DNA. Durch Anheben des pH-Werts (> 8,5) wird die Ladung neutralisiert und die gebundene Nukleinsäure eluiert. Das ChargeSwitch™ Protokoll behält die Einfachheit und Vertrautheit des üblichen Silika-Zentrifugationssäulenprotokolls mit einem Binde-, Wasch- und Elutionsschritt bei, wodurch die Anpassung an die ChargeSwitch™ Methode mühelos erfolgt.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spin-Säule | |
Zentrifugationssäule | |
Midi | |
0,5 bis 1 ml | |
Sequenzierung der nächsten Generation, Transfektion, Klonen, Sequenzierung, Transformation, Nukleinsäurebeschriftung, PCR, In-vitro-Transkription | |
Säulen mit Resuspensionspuffer, RNase A, Lysepuffer, Fällungspuffer, Waschpuffer 1 und 2 und Elutionspuffer | |
ChargeSwitch™ | |
25 Aufreinigungen | |
Raumtemperatur | |
ChargeSwitch™ | |
200μ g |
Das ChargeSwitch™-Pro Plasmid-Kit enthält Säulen mit Resuspensionspuffer, RNase A, Lysepuffer, Fällungspuffer, Waschpuffer 1 und 2 und Elutionspuffer. Bei Raumtemperatur lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
ChargeSwitch™ Chemie | |
Bakterienkultur | |
Plasmid-DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
100 - 200 µg (mittelgroß) Plasmid-DNA | |
Pro Filter Plasmid-Midi-Kit | |
Transfektionsgrad | |
Plasmid-DNA | |
30 min | |
25 ml |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.