Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ Direct gDNA Purification Kit, 96-well
Festphasen- und Hochdurchsatz-Aufreinigungssystem für genomische DNA (gDNA)
Marke: Invitrogen™ CS11205
Additional Details : Gewicht : 0.44000kg
Includes: ChargeSwitch Plattenbindungs- und Lysepuffer, ChargeSwitch Waschpuffer, ChargeSwitch Elutionspuffer, ChargeSwitch Direct 96 gDNA-Platten und Plattenversiegelungen.
Beschreibung
- Das ChargeSwitch Direct 96 gDNA-Kit ist für die schnelle und effiziente Isolierung von gDNA aus frischen oder gefrorenen Proben konzipiert
- Das Kit nutzt mit ChargeSwitch Nukleinsäure-Bindungsfläche beschichtete 96-Well-Platten, deren Ionenladung sich durch Modifikation des pH-Werts des umgebenden Puffers umschalten lässt.
- Bei niedrigem pH-Wert bindet die positive Ladung der ChargeSwitch Oberfläche negativ geladene Nukleinsäuren.
- Sich nicht bindende Proteine und andere Kontaminanten werden weggewaschen, sodass reine DNA für Downstream-Anwendungen verbleibt.
- Erfolgreiche Erträge aus sehr kleinen Probenvolumina von bis zu 10 μl Blut oder 2x 104 Zellen
- Mit schonenden Puffern isolierte hochgradig reine DNA, kein Guanidin oder Ethanol
- Kein Probentransfer, der zu Fehlern oder Kontaminationen führen kann – direkte Amplifikation im gleichen Well und DNA-Bindung ohne Elution
- Anpassbar an Ihre Durchsatzanforderungen - kompatibel mit den meisten automatisierten Liquid-Handling-Plattformen
Automatisierte Aufreinigung genomischer DNA, automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung, Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, DNA-Extraktion, Aufreinigung von genomischer DNA, gDNA aus tierischem Gewebe & Zellen, gDNA aus Blut (kleiner Maßstab, < 100 μl)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
ChargeSwitch™ Chemie | |
PCR, Southern Blotting, Sequenzierung, Klonierung | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
< 100 µl (kleine) Blutproben | |
Direct gDNA Aufreinigungs-Kit | |
Raumtemperatur |
Kit | |
Blut, Zellen | |
Weniger verbrauchte Ressourcen, weniger Abfall und weniger gefährlich | |
96 Aufreinigungen | |
ChargeSwitch™ | |
96 Aufreinigungen | |
Genomische DNA |
Nur für Forschungszwecke (Limited Use Label License 5). Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.