Learn More
Invitrogen™ Champion™ pET161 Gateway™ Expression Kit with Lumio™ Technology
Beschreibung
Includes
Alle Zielvektoren werden lyophilisiert und superspiralisiert geliefert.
Benötigt
Zusätzliche erforderliche Materialien, separat erhältlich: Gateway™ Entry-Klon, Gateway™ LR Clonase™ Enzymgemisch und Reaktionspuffer.
Bakterienexpression, Klonierung, Enzym- und Proteinaktivitätsassays, Gateway Klonierung, Lumio-Detektion, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays
Spezifikation
Spezifikation
| Konstitutives oder induktives System | Induzierbar |
| Induktionsmittel | IPTG |
| Promoter | T7 |
| Produkttyp | Expressionskit |
| Selektionsmittel (eukaryotisch) | Keine |
| Inhalt und Lagerung | Alle Zielvektoren werden lyophilisiert und superspiralisiert geliefert. |
| Bakterielle Antibiotikaresistenz | Ampicillin (AMPR) |
| Bakterien- oder Hefenstamm | BL21 Star™(DE3), TOP10 |
| Detektionsstelle | In-Gel-Detektion |
| Expressionssystem | E. coli |
| Mehr anzeigen |