Learn More
Invitrogen™ Kit für die Calciumphosphat-Transfektion
Artikelnummer. 10124462
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
75 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10124462 75 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10124462 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. K278001
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
2x 12 ml steriles Wasser für Gewebekulturen, 2x 12 ml 2X HEPES gepuffertes Salin (HBS), 3x 1 ml 2M-CaCl2, 20μ g pcDNA™3.1/His/lacZ
Bietet hochwertige Reagenzien für das Einbringen von DNA in eukaryotische Zellen durch Calcium-Phosphat-Präzipitation
  • Basiert auf der Bildung eines Calciumphosphat-DNA-Präzipitats
  • Erleichtert die Bindung der DNA an die Zelloberfläche. DNA gelangt dann durch Endocytose in die Zelle
  • Ursprünglich von Graham und van der Ebb entwickelt und später von Wigle modifiziert
  • Routinemäßig zur Transfektion einer Vielzahl von Zelltypen bei der transienten Expression oder zur Herstellung stabiler Transformanten verwendet
  • DNA wird direkt mit einer konzentrierten Lösung von CaCl2 gemischt, die dann tropfenweise zu einem Phosphat-Puffer gegeben wird, so dass ein feines Präzipitat entsteht.
  • Durch Luftzufuhr zum Phosphat-Puffer während der Zugabe der DNA-CaCl2-Lösung wird gewährleistet, dass der Niederschlag möglichst fein ausgefällt wird, da verklumpte DNA nicht so effizient an der Zelle anhaftet und in sie eindringen kann.
  • Produktgröße: 75 Reaktionen
Zellkultur, Plasmid-Transfektion, Transfektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2× 12 ml steriles Wasser für Gewebekultur
2× 12 ml 2X HEPES gepuffertes Salin (HBS)
3× 1 ml 2M CaCl2
20 µg pcDNA™3.1/His/lacZ
Alle Komponenten bei -5 bis -30 °C lagern.
Zelltyp Etablierte Zelllinien
Format 6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben
Probentyp Plasmid-DNA
Transfection Technique Chemische Transfektion
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfektion
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Produkttyp Transfektionskit
Menge 75 Reaktionen
Serum-kompatibel Nein