Learn More
Invitrogen™ BioPrime™ Total Genomic Labeling System
Artikelnummer. 10343803
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Reaktionen
30 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
30 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10343803 30 Reaktionen 1 Stück
10109972 10 Reaktionen 30 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10343803 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 18097011
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Komplettkits für die Markierung genomischer DNA für Anwendungen zur komparativen genomischen Hybridisierung (Array-CGH), die bessere Detektionsraten bei wertvollen Proben ermöglichen
Diese vollständigen Komplettkits sind für die Verwendung in einem möglichst breiten Probenmaterialspektrum optimiert, ohne dass im Vorfeld eine Amplifikation erforderlich ist. Hochkonzentriertes exo-Klenow-Fragment der DNA-Polymerase I in einer Reaktion mit begrenzten Komponenten ermöglicht eine einheitliche, stabile DNA-Ausbeute von ∽8 μg bei einem genomischen DNA-Input von nur 50 ng. Ein optimiertes farbstoffmarkiertes Nukleotidgemisch mit neuen dNTP-Linkern, den neuartigen, anwendungsspezifischen Farbstoffen Alexa Fluor 3 und 5 sowie die verbesserte Pufferchemie sorgen für weniger Variation bei der Markierung und erhöhen das Signal-Rausch-Verhältnis von Arrays. Anregungs- und Emissionsspektren von Alexa Fluor 3- und 5-Farbstoffen eignen sich für herkömmliche Zweifarb-Scanner, ohne dass Einstellungen geändert werden müssen. Komplette Kits werden chargengeprüft, um Qualität in der Leistung von Charge zu Charge zu gewährleisten.
Inhalt und Lagerung:
Die vereinfachten Kits enthalten ein Reaktionsgemisch mit Alexa Fluor 3 und Alexa Fluor 5 2x, exo-Klenow-Fragment (40 E/μl), 5 mM EDTA, einen TE-Puffer und Kontroll-DNA (Lachssamen). Das BioPrime Komplettsystem für die Markierung genomischer DNA enthält außerdem PurelinkTM genomische DNA-Aufreinigungssäulen und Aufreinigungspuffer (das BioPrime Komplettmodul für die Markierung genomischer DNA ist nicht ausreichend). Die neue Master-Mix-Formulierung optimiert die Reaktionseinstellungen und erhöht so die Konsistenz.
  • Höheres Signal-Rausch-Verhältnis mit Alexa Fluor™ 3- und 5-Farbstoffen
  • Weniger Kanalvorspannung durch neuartige Reaktionsformulierung
  • Breitester Bereich des Eingangsmaterials (50 ng bis 3 μg)
  • Vereinfachter Arbeitsablauf mit Master-Mix-Formulierung
Array CGH, ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Markierung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, Nukleinsäure-Markierung und Oligo-Synthese, RNAi, Epigenetik und Non-Coding RNA-Forschung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor™ 3, Alexa Fluor™ 5
Endprodukttyp Sonden (markierte DNA)
Labeling Target Genomische DNA
Mit Marker oder Farbstoff Ja
Markierungsmethode Direkte Markierung
Produktlinie BioPrime
Produkttyp Markierungssystem für das gesamte Genom
Menge 30 Reaktionen