Learn More
Invitrogen™ BioPrime™ Total FFPE Genomic Labeling System
Artikelnummer. 10647995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10647995 30 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10647995 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A10965011
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Alexa Fluor™ 3 FFPE 10x Nukleotid-Mix und Alexa Fluor™ 5 FFPE 10x Nukleotid-Mix, Exo-Klenow-Fragment (40 U/μl), 5 mMol EDTA, 2,5x Random-Primer-Lösung, Kontroll-DNA (Lachssperma) und DEPC-behandeltes Wasser, 10x Nukleotid-Mixe, Purelink™ genomische DNA-Aufreinigungssäulen und Aufreinigungspuffer.
Vollständiges Kit, das zur Markierung genomischer DNA für Anwendungen in Array-basierten vergleichenden genomischen Hybridisierungen (Array-CGH) unter Verwendung von formalinfixierten paraffineingebetteten (FFPE) Proben entwickelt wurde
Frühere Protokolle erfordern große Mengen von DNA von sehr hoher Qualität, die oft nur schwer aus FFPE-Material gewonnen werden kann. Mit einer RPA (Random Prime Amplification)-Methode, bei der speziell für FFPE-Proben formulierte Kennzeichnungsmischungen verwendet werden, erzeugt das BioPrime™ Total FFPE Genomic Labeling System hohe Ausbeuten an markierter DNA, die für die Ausgangsprobe am repräsentativsten ist. Eine höhere Anrufgenauigkeit wird durch eine höhere Ausbeute an markiertem Material auf dem Array erreicht, wodurch Sie genauere Anrufe erhalten.
Dieses vollständige Komplettkit ist für die Verwendung in einem möglichst breiten Probenspektrum optimiert, ohne dass im Vorfeld eine Amplifikation erforderlich ist. Hochkonzentriertes Exo-Klenow-Fragment der DNA-Polymerase I in einer Reaktion mit begrenzten Komponenten ermöglicht konsistente, stabile DNA-Ausbeuten der genomischen FFPE-DNA-Input. BioPrime™ Total für Agilent™ aCGH wird mit einer Purelink™ Aufreinigung geliefert, die eine geringe Elution ermöglicht, wodurch komplizierte Schritte zur Volumenreduzierung überflüssig werden. Die Purelink™ Aufreinigung reduziert auch den Hintergrund durch Farbstoff, der in anderen Aufreinigungssystemen gefunden wurde. Ein optimiertes farbstoffmarkiertes Nukleotid-Gemisch mit neuen dNTP-Linkern, neuartigen, anwendungsspezifischen Alexa Fluor™ 3 und 5 Farbstoffen sowie eine verbesserte Pufferchemie reduzieren die Markierungsvariation und erhöhen das Signal-Rausch-Verhältnis auf Arrays. Anregungs- und Emissionsspektren von Alexa Fluor™ 3- und 5-Farbstoffen eignen sich für herkömmliche Zweifarb-Scanner, ohne dass Einstellungen geändert werden müssen. Komplette Kits werden chargengeprüft, um Qualität in der Leistung von Charge zu Charge zu gewährleisten.
  • Verbesserte Call-Rate mit einem höheren Signal-Rausch-Verhältnis von Alexa Fluor™ 3 und 5 Farbstoffen
  • Die einfache Reinigung mit PureLink™ Aufreinigung macht komplizierte Schritte zur Volumenreduzierung überflüssig
  • Weniger Kanalvorspannung durch verbesserte Reaktionsformulierung für FFPE-Proben
  • Geringere Anforderungen an das Eingangsmaterial mit enzymatischer RPA-Methode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält Alexa Fluor™ 3 FFPE 10x Nukleotid-Gemisch und Alexa Fluor™ 5 FFPE 10x Nukleotid-Gemisch, Exo-Klenow-Fragment (40 Units⁄µl), 5 mM EDTA, 2,5x Random Primer-Lösung, Kontroll-DNA (Lachssperma) und DEPC-behandeltes Wasser. Bei -80°°C lagern, bei langfristiger Lagerung. Die 10x Nucleotid-Gemische können bei +4 °C bis zu 4 Wochen gelagert werden und müssen vor Licht geschützt werden. Enthält außerdem Purelink™ genomische DNA-Aufreinigungssäulen und -Aufreinigungspuffer. Bei Raumtemperatur lagern. Alle anderen Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie ordnungsgemäß gelagert werden.
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor™ 3, Alexa Fluor™ 5
Endprodukttyp Sonden (markierte DNA)
Probentyp Gewebe (FFPE)
Labeling Target Genomische DNA
Anregung/Emission 650/670, 555/565
Mit Marker oder Farbstoff Ja
Markierungsmethode Direkte Markierung
Produktlinie BioPrime
Produkttyp Markierungssystem für das Genom
Menge 30 Reaktionen