Learn More
Invitrogen™ BaculoDirect™ N-Term Transfection Kit
Beschreibung
Includes
Fünf 0,3 μg-Fläschchen BaculoDirect lineare DNA, 125 μl Cellfectin Transfektionsreagenz und Ganciclovir.
- Entwickelt für attR-Stellen für eine schnelle und effiziente Rekombination mit Gateway-Entry-Klon
- Das Gen von Interesse wird mit einer einfachen einstündigen LR-Reaktion vom Entry-Klon in BaculoDirect Linear DNA rekombiniert.
- Der resultierende Reaktionsmix enthält rekombinantes Baculovirus, das das Gen von Interesse trägt, und wird direkt zur Transfektion von Insektenzellen verwendet
- Die Notwendigkeit, Bakterien zu transformieren und große Bacmid- oder Co-Transfektion eines Transfervektors und linearer Baculovirus-DNA in Insektenzellen zu isolieren, wird für eine kürzere Bearbeitungszeit eliminiert
- Gereinigtes Baculovirus kann in weniger als einer Woche isoliert werden
- N-terminal-V5-His-Tag für den Nachweis mit Anti-V5-Antikörper und Aufreinigung mit Nickel-Chelator-Harz (BaculoDirect N-Term Linear DNA)
- TEV-Protease-Spaltstelle zur Entfernung des V5-His-Tag nach der Aufreinigung (BaculoDirect N-Term Linear DNA)
- C-terminal-V5-His-Tag für den Nachweis mit Anti-V5-Antikörper von Invitrogen und Aufreinigung mit Nickel-Chelator-Harz (BaculoDirect C-Term Linear DNA)
- Expression kann bereits bei der ersten Baculovirus-Infektion nachgewiesen werden
- Gateway lineare DNA: Entwickelt für schnelles Klonen mit einem Gateway-Entry-Klon und anschließender Expression in Sf9- oder Sf21-Insektenzellen
- Starker Polyhedrin-Promoter für High-Level-Expression
- R-Stellen für eine effiziente Rekombination mit jedem attL-flankierten Gateway-Eingangsvektor
- TK-Gen für Negativselektion mit Ganciclovir
- N-terminal-V5-His-Tag für den Nachweis mit Anti-V5-Antikörper von Invitrogen und Aufreinigung mit Nickel-Chelator-Harz (BaculoDirect N-Term Linear DNA)
- TEV-Protease-Spaltungsstelle zur Entfernung des V5-His-Tag nach der Aufreinigung (BaculoDirect N-Term Linear DNA)
- C-terminal-V5-His-Tag für den Nachweis mit Anti-V-Antikörper von Invitrogen und Aufreinigung mit Nickel-Chelator-Harz (BaculoDirect C-Term Linear DNA)
Herstellung und Titration von Baculovirus, Insekten-Expression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Promoter | Polyhedrin |
| Produkttyp | Transfektionskit |
| Inhalt und Lagerung | Die BaculoDirect™ Transfektionskits enthalten fünf 0,3-µg-Röhrchen mit BaculoDirect Linearer DNA, 125 µl Cellfectin Transfektionsreagenz und Ganciclovir. BaculoDirect Linear DNA und Cellfectin bei 4 °C lagern Alle Komponenten bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang haltbar. |
| Spaltung | TeV-Protease-Erkennungsstelle |
| Proteinmarkierung | His-Tag (6x), V5-Epitop-Tag |
| Klonierungsmethode | Gateway™ |
| Vektor | BaculoDirect-Vektoren |
| Produktlinie | BaculoDirect, Gateway |