Learn More
Invitrogen™ LR Clonase II for BaculoDirect™ Kits
Eukaryotisches System für hohe Proteinexpression in Insektenzellen
Marke: Invitrogen™ 11791023
377.52 CHF gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Die Kombination der Gateway Technology mit der Baculovirus-Expression macht das BaculoDirect System zur schnellsten und einfachsten Methode für die Produktion des rekombinanten Baculovirus
Klonierung, Gateway-Klonierung, Gateway-Rekombination
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
LR Clonase™ Gemisch bei -80°C lagern. Alle Komponenten bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang haltbar. | |
LR Clonase | |
BaculoDirect™, Clonase™, Gateway™ |
Trockeneis | |
LR Clonase II |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.