Learn More
Gibco™ Bac-to-Bac™ HT Vector Kit
Beschreibung
Includes
Das Bac-to-Bac HT Vektor-Kit enthält 10 μg pFastBac HT Vektor und pFastBac HT-CAT Kontrollvektor.
- Starker Polyhedrin-Promoter für Proteinexpression
- Drei Leseframes für vereinfachtes Klonieren
- N-terminales 6 x His-Tag für die einfache Aufreinigung von rekombinanten Fusionsproteinen
- TEV-Protease-Spaltungsstelle zur Entfernung des Histidin-Tags nach der Proteinaufreinigung
Herstellung und Titration von Baculovirus, Insekten-Expression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Promoter | Polyhedrin |
| Produkttyp | Vektorkit |
| Inhalt und Lagerung | Das Bac-to-Bac™ HT Vektor-Kit enthält 10 µg pFastBac™ HT Vektor und pFastBac HT-CAT Kontrollvektor. Lagerung der Vektoren bei -20 °C. Alle Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden. |
| Spaltung | TeV-Protease-Erkennungsstelle |
| Proteinmarkierung | His-Tag (6x) |
| Klonierungsmethode | Restriktionsenzym/MCS |
| Menge | 1 Kit |
| Vektor | pFastBac |
| Produktlinie | Bac-to-Bac |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.