Learn More
Invitrogen™ RNA Century™ Marker Templates
Beschreibung
Bei der Transkription mit T7 RNA-Polymerase erzeugen die Templates fünf RNA-Transkripte mit Längen von 100, 200, 300, 400 und 500 Basen. Sie können mit Radioisotopen, Biotin oder anderen nicht isotopisch modifizierten Nukleotiden markiert werden. Sie eignen sich ideal als Größenstandards für Ribonuklease-Schutzassays und andere Anwendungen, bei denen eine RNA-Leiter mit niedrigem Molekulargewicht nützlich ist.
Acrylamid-Gelelektrophorese, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Nuklease-Schutzassays, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting
Bestellinformation
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | RNA-Marker |
| Inhalt und Lagerung | Bei –20 °C lagern. |
| Gelkompatibilität | Denaturierende Polyacrylamid-Gele |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Größenbereich | 100 bis 500 bp |
| Marker oder Farbstoff | Unkonjugiert |
| Menge | 5μ g |
| Produktlinie | Ambion |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäure-Gelelektrophorese und -Blotting |
| Form | Flüssig |