Learn More
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ Green PCR Master Mix
Artikelnummer. 15565043
Click to view available options
Menge:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Artikelnummer. 15565043
Marke: Invitrogen™ 12359010
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA Polymerase is a proofreading DNA polymerase which combines superior fidelity with trusted PlatinumTM hot-start technology for the highest success in PCR.
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA-Polymerase ist eine Proofreading-DNA-Polymerase, die überlegene Genauigkeit mit der bewährten PlatinumTM Heißstart-Technologie für den höchsten Erfolg in der PCR kombiniert. Mit > 100x Taq-Genauigkeit eignet sich die Platinum Superfi DNA-Polymerase ideal für Klonierungen, Mutagenese und andere Anwendungen, die von höchster Sequenzgenauigkeit profitieren.
  • Fehlerfreie PCR-Produkte aufgrund außergewöhnlicher >100x Taq-Genauigkeit
  • Hohe Spezifität und höhere Ausbeute mit Platinum Heißstart-Technologie
  • Robuste Amplifikation von schwer zu amplifizierenden Zielen, einschließlich solcher mit suboptimaler Reinheit oder mit einem GC-Gehalt von ˃65 % 
  • Praktischer Arbeitsablauf mit Ansetzung der Reaktion bei Raumtemperatur und direkter Gelbeladung mit grünem Master Mix-Format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 2 x 1,25 ml Platinum SuperFi Green PCR-Mastermix (2x)
• 1,25 ml SuperFi GC-Verstärker
• 2 x 1,25 ml nucleasefreies Wasser
Bei –5 bis –30 °C lagern.
GC-Rich PCR Performance Hoch
Polymerase Platinum SuperFi DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Produktlinie Platinum, SuperFi
Menge 100 Reaktionen
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Wiedergabetreue (vs. Taq) 100 X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Überhang Stumpf
Reaktionsformat SuperMix oder Master Mix