Learn More
Kaliumhydroxid, ≥85 %, KOH-Basis, Honeywell™, BioXtra
Artikelnummer. 15628050 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15628050 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
15638050 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15618050 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15628050 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. P5958250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
BioXtra, ≥85 % KOH-Basis
  • Strenge Prüfprotokolle können die Spurenmetallanalyse und spezielle Eignungstests, wie z. B. Hybridoma oder Mausembryo, umfassen
  • Enthält anwendungsspezifische Formulierungen wie Tabletten und zubereitete Lösungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
IUPAC-Name Kaliumhydroxid
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
pH 14 bei 20 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt 1327 °C bei 1,013 hPa
Schmelzpunkt 360 °C
Löslichkeitsinformationen 1120 g/l bei 20 °C
Menge 250 g
Reinheit (%) ≥85 % KOH-Basis
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1 mmHg (719 °C)
Physikalische Form Fest