Learn More
Zeiss™ Carl Zeiss™ Invertoskop™ C Kamerazubehör
Zur Verwendung mit Carl Zeiss Invetoskop Mikroskopen
Marke: Zeiss™ 000000-1108-963
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Videoadapter
- V25 C
- Erhältlich in 0.5 und 1.0 Zoll Durchm.
Spezifikation
Video Adapter V25 C (3CCD) | |
1/2 in. | |
0.5X |
Black | |
0.5 inch chip video camera |