Learn More
Inulin, TRC
Artikelnummer. 30137911
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137911 10 g 10 Gramm
30137347 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137911 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI66668010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-80-5
Summenformel (C6 H10 O5)n
Synonym Advax, Advax D, Alant starch, Alantin, Beneo, Beneo GR, Beneo HP, Beneo IPS, Beneo ST, Dahlin, Fibruline, Fibruline Instant, Fibruline LC, Fibruline Long Chain, Fibruline XL, Fibrulose, Fibrulose F 97, FruTEX, Frutafit, Frutafit CLR, Frutafit EXL, Frutafit HD, Frutafit IQ, Frutafit TEX, Frutagave PR 95, Frutagave SP 70, Fuji FF, Fuji SS, Inulin HD, Inulin IQ, Inutec N 10, Inutec N 10GR, Inutec N 25, LV 110, ORAFTI Synergy 1, Oliggo-Fiber F 97, Oliggo-Fiber XL, Orafti HP, Orafti HPX, Orafti Synergy, Prebiofeed, Raftifeed IPS, Raftiline, Raftiline GR, Raftiline HP, Raftiline LS, Raftiline ST, Sinantrin, Synantherin, Synanthrin, Synantrin, Ticaloid LC-CSR 2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Inulin
Menge 10 g