Learn More
DNAJC2 Antibody - BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18613992 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613992 0.02 mL 0.02mL
18632192 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18613992 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2924450.02ml
 Article restreint
Verfügbar ab: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
DNAJC2 Polyclonal specifically detects DNAJC2 in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène DNAJC2
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gène DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 2, dnaJ homolog subfamily C member 2, MPHOSPH11M-phase phosphoprotein 11, MPP11Zuotin-related factor 1, ZRF1zuotin, ZUO1, zuotin related factor 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-140 of human DNAJC2 (NP_055192.1). MLLLPSAADGRGTAITHALTSASTLCQVEPVGRWFEAFVKRRNRNASASFQELEDKKELSEESEDEELQLEEFPMLKTLDPKDWKNQDHYAVLGLGHVRYKATQRQIKAAHKAMVLKHHPDKRKAAGEPIKEGDNDYFTC
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Immunology, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 27000
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.