Learn More
Inulin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456921 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11456921 100 g 100 Gramm
11446921 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456921 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219897180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.00 CHF
    453.73 CHF / 100 Gramm
    Sparen 23.27 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-80-5
Summenformel (C6H10O5)n
Synonym Dahlin
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Inulin
Farbe Weiß
Menge 100 g
Formelmasse ≈5.000
Physikalische Form Frei fließendes Pulver