Learn More
Inulin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446921 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11446921
Marke: MP Biomedicals 0219897125
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-80-5
Summenformel (C6H10O5)n
Synonym Dahlin
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Inulin
Farbe Weiß
Menge 25 g
Formelmasse ≈5,000
Physikalische Form Free-flowing Powder