Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inulin
Artikelnummer. 15398836 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15398836 25 g 25 Gramm
15525236 100 g 100 Gramm
15378967 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15398836 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 457100250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00 CHF
    108.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 12.35 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 9005-80-5
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-80-5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Inulin
Verlust bei Trocknung 10% max. (2 g, 105°C, 2 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Menge 25 g