Learn More
INTS4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen INTS4
Konzentration 0.19 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16875644
Unterlagen ansehen
Proteintech
16130-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16865644
Unterlagen ansehen
Proteintech
16130-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
INTS4 is a subunit of the Integrator complex, which associates with the C-terminal domain of RNA polymerase II large subunit.
Spezifikation
Spezifikation
INTS4
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q8CIM8, Q96HW7
101861, 308837, 92105
INTS4 Fusion Protein Ag9116
Primary
-20°C
INTS4
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
INT4, integrator complex subunit 4, INTS4, MST093
Ints4
IgG
Antigen Affinity Chromatography