missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ INTS2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17152144 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17152144 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17152144 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5114286

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: VCRGLIKNGE RQDEESLGGR RRTDALRFLC KMNPSQALKV RGMVVEECHL For short term use, store at 2-8°C up to 1 week. For long term storage, store at -20°C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles. Predicted homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 93%.

INTS2 is a subunit of the Integrator complex, which associates with the C-terminal domain of RNA polymerase II large subunit (POLR2A; MIM 180660) and mediates 3-prime end processing of small nuclear RNAs U1 (RNU1; MIM 180680) and U2 (RNU2; MIM 180690) (Baillat et al., 2005 [PubMed 16239144]).[supplied by OMIM, Mar 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen INTS2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen INTS2
Gen-Zugriffsnummer Q9H0H0
Gen-Alias 2810417D08Rik; AA408260; AI987735; int2; Integrator complex subunit 2; INTS2; KIAA1287; mKIAA1287; RGD1305547
Gensymbole INTS2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human INTS2 (aa 225-274).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57508
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.