Learn More
Endecotts™ Intermediate Collection Base
For use with Endecotts test sieves
Marke:  Endecotts™ 450S/STINT
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 16359771
  • 199.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • For intermediate collection of sieve samples
  • 450 mm diameter
  • 50 mm height
Spezifikation
Spezifikation
Intermediate collection base
450 mm
Endecotts Test Sieves
50 mm